Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGFR3 / CD333 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGFR3 / CD333, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6046-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989579
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000133.1
FGFR3 / CD333 Protein
Research Use Only
FGFR3
Recombinant Protein
E. coli
ESLGTEQRVV GRAAEVPGPE PGQQEQLVFG SGDAVELSCP PPGGGPMGPT VWVKDGTGLV PSERVLVGPQ RLQVLNASHE DSGAYSCRQR LTQRVLCHFS VRVTDAPSSG DDEDGEDEAE DTGVDTGAPY WTRPERMDKK LLAVPAANTV RFRCPAAGNP TPSISWLKNG REFRGEHRIG GIKLRHQQWS LVMESVVPSD RGNYTCVVEN KFGSIRQTYT LDVLERSPHR PILQAGLPAN QTAVLGSDVE FHCKVYSDAQ PHIQWLKHVE VNGSKVGPDG TPYVTVLKTA GANTTDKELE VLSLHNVTFE DAGEYTCLAG NSIGFSHHSA WLVVLPAEEE LVEADEAGSV YAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2261
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol