Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGF12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6041-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949549
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004104.3
FGF12 Protein
Research Use Only
FGF12
Recombinant Protein
E. coli
MESKEPQLKG IVTRLFSQQG YFLQMHPDGT IDGTKDENSD YTLFNLIPVG LRVVAIQGVK ASLYVAMNGE GYLYSSDVFT PECKFKESVF ENYYVIYSST LYRQQESGRA WFLGLNKEGQ IMKGNRVKKT KPSSHFVPKP IEVCMYREPS LHEIGEKQGR SRKSSGTPTM NGGKVVNQDS T
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2257
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol