Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF10 / KGF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGF10 / KGF2 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6038-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929539
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004456.1
FGF10 / KGF2 Protein
Research Use Only
FGF10
Recombinant Protein
E. coli
QALGQDMVSP EATNSSSSSF SSPSSAGRHV RSYNHLQGDV RWRKLFSFTK YFLKIEKNGK VSGTKKENCP YSILEITSVE IGVVAVKAIN SNYYLAMNKK GKLYGSKEFN NDCKLKERIE ENGYNTYASF NWQHNGRQMY VALNGKGAPR RGQKTRRKNT SAHFLPMVVH S
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2255
200 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol