Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6034-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979509
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
FGA Protein
Research Use Only
FGA
Recombinant Protein
E. coli
GPRVVERHQS ACKDSDWPFC SGEDWNYKCP SGCRMKGLID EVNQDFTNRI NKLKNSLFEY QKNNKDSHSL TTNIMEILRG DFSSANNRDN TYNRVSEDLR SRIEVLKRKV IEKVTANNLL VARVTTEETP HLKARAIKWQ MRPEVKPIMK EHIAPREAML NLALSEVSTL LLWGSLPCPP RLS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol