missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FCER1G Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FCER1G, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6027-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15939459

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_004097.1
FCER1G Protein
Research Use Only
FCER1G
Recombinant Protein
E. coli
LGEPQLCYIL DAILFLYGIV LTLLYCRLKI QVRKAAITSY EKSDGVYTGL STRNQETYET LKHEKPPQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2207
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales