Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FCER1G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FCER1G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6028-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919469
  • 218.00€ / 10 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_004097.1
FCER1G Protein
10 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2207
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FCER1G
Recombinant Protein
Yeast
RLKIQVRKAA ITSYEKSDGV YTGLSTRNQE TYETLKHEKP PQ
Videos