Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fc receptor-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fc receptor-like protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7876-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16031321
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112572.1
Fc receptor-like protein 1
Research Use Only
FCRL4
Recombinant Protein
E. coli
AHKPVISVHP PWTTFFKGER VTLTCNGFQF YATEKTTWYH RHYWGEKLTL TPGNTLEVRE SGLYRCQARG SPRSNPVRLL FSSDSLILQA PYSVFEGDTL VLRCHRRRKE KLTAVKYTWN GNILSISNKS WDLLIPQASS NNNGNYRCIG YGDENDVFRS NFKIIKIQEL FPHPELKATD SQPTEGNSVN LSCETQLPPE RSDTPLHFNF FRDGEVILSD WSTYPELQLP TVWRENSGSY WCGAETVRGN IHKHSPSLQI HVQRIPVSGV LLETQPSGGQ AVEGEMLVLV CSVAEGTGDT TFSWHREDMQ ESLGRKTQRS LRAELELPAI RQSHAGGYYC TADNSYGPVQ SMVLNVTVRE TPGNRDGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83417
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol