Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fatty acid desaturase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fatty acid desaturase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6016-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979379
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001268430.1
Fatty acid desaturase 2 Protein
Research Use Only
FADS2
Recombinant Protein
E. coli
MGKGGNQGEG AAEREVSVPT FSWEEIQKHN LRTDRWLVID RKVYNITKWS IQHPGGQRVI GHYAGEDATD AFRAFHPDLE FVGKFLKPLL IGELAPEEPS QDHGKNSKIT EDFRALRKTA EDMNLFKTNH V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9415
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol