Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP2 Protein
A cDNA sequence encoding the FABP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | FABP2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918528
|
enQuireBio™
QP11834-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908528
|
enQuireBio™
QP11834-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998518
|
enQuireBio™
QP11834-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FABP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
FABP2 was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFDSTWKVDR SENYDKFMEK MGVNIVKRKL AAHDNLKLTI TQEGNKFTVK ESSAFRNIEV VFELGVTFNY NLADGTELRG TWSLEGNKLI GKFKRTDNGN ELNTVREIIG DELVQTYVYE GVEAKRIFKK D | |
Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |