Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box only protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box only protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9935-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036307.2
F-box only protein 1
Research Use Only
FBXO3
Recombinant Protein
Yeast
MAAMETETAP LTLESLPTDP LLLILSFLDY RDLINCCYVS RRLSQLSSHD PLWRRHCKKY WLISEEEKTQ KNQCWKSLFI DTYSDVGRYI DHYAAIKKAW DDLKKYLEPR CPRMVLSLKE GAREEDLDAV EAQIGCKLPD DYRCSYRIHN GQKLVVPGLL GSMALSNHYR SEDLLDVDTA AGGFQQRQGL KYCLPLTFCI HTGLSQYIAV EAAEGRNKNE VFYQCPDQMA RNPAAIDMFI IGATFTDWFT SYVKNVVSGG FPIIRDQIFR YVHDPECVAT TGDITVSVST SFLPELSSVH PPHYFFTYRI RIEMSKDALP EKACQLDSRY WRITNAKGDV EEVQGPGVVG EFPIISPGRV YEYTSCTTFS TTSGYMEGYY TFHFLYFKDK IFNVAIPRFH MACPTFRVSI ARLEMGPDEY EEMEEEEEEE EEEDEDDDSA DMDESDEDDE EERRRRVFDV PIRRRRCSRL F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26273
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol