Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-actin-capping protein subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-actin-capping protein subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5760-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907559
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193469.1
F-actin-capping protein subunit beta Protein
Research Use Only
CAPZB
Recombinant Protein
E. coli
MSDQQLDCAL DLMRRLPPQQ IEKNLSDLID LVPSLCEDLL SSVDQPLKIA RDKVVGKDYL LCDYNRDGDS YRSPWSNKYD PPLEDGAMPS ARLRKLEVEA NNAFDQYRDL YFEGGVSSVY LWDLDHGFAG VILIKKAGDG SKKIKGCWDS IHVVEVQEKS SGRTAHYKLT STVMLWLQTN KSGSGTMNLG GSLTRQMEKD ETVSDCSPHI ANIGRLVEDM ENKIRSTLNE IYFGKTKDIV NGLRSVQTFA DKSKQEALKN DLVEALKRKQ QC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
832
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol