Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-actin-capping protein subunit alpha-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-actin-capping protein subunit alpha-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5759-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977549
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006127.1
F-actin-capping protein subunit alpha-2 Protein
Research Use Only
CAPZA2
Recombinant Protein
E. coli
ADLEEQLSDE EKVRIAAKFI IHAPPGEFNE VFNDVRLLLN NDNLLREGAA HAFAQYNLDQ FTPVKIEGYE DQVLITEHGD LGNGKFLDPK NRICFKFDHL RKEATDPRPC EVENAVESWR TSVETALRAY VKEHYPNGVC TVYGKKIDGQ QTIIACIESH QFQAKNFWNG RWRSEWKFTI TPSTTQVVGI LKIQVHYYED GNVQLVSHKD IQDSLTVSNE VQTAKEFIKI VEAAENEYQT AISENYQTMS DTTFKALRRQ LPVTRTKIDW NKILSYKIGK EMQNA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
830
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol