Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Extracellular calcium-sensing receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Extracellular calcium-sensing receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5764-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927589
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000379.2
Extracellular calcium-sensing receptor Protein
Research Use Only
CASR
Recombinant Protein
E. coli
YGPDQRAQKK GDIILGGLFP IHFGVAAKDQ DLKSRPESVE CIRYNFRGFR WLQAMIFAIE EINSSPALLP NLTLGYRIFD TCNTVSKALE ATLSFVAQNK IDSLNLDEFC NCSEHIPSTI AVVGATGSGV STAVANLLGL FYIPQVSYAS SSRLLSNKNQ FKSFLRTIPN DEHQATAMAD IIEYFRWNWV GTIAADDDYG RPGIEKFREE AEERDICIDF SELISQYSDE EEIQHVVEVI QNSTAKVIVV FSSGPDLEPL IKEIVRRNIT GKIWLASEAW ASSSLIAMPQ YFHVVGGTIG FALKAGQIPG FREFLKKVHP RKSVHNGFAK EFWEETFNCH LQEGAKGPLP VDTFLRGHEE SGDRFSNSST AFRPLCTGDE NISSVETPYI DYTHLRISYN VYLAVYSIAH ALQDIYTCLP GRGLFTNGSC ADIKKVEAWQ VLKHLRHLNF TNNMGEQVTF DECGDLVGNY SIINWHLSPE DGSIVFKEVG YYNVYAKKGE RLFINEEKIL WSGFSREVPF SNCSRDCLAG TRKGIIEGEP TCCFECVECP DGEYSDETDA SACNKCPDDF WSNENHTSCI AKEIEFLSWT EPF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
846
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol