missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EXOSC7 Protein
A cDNA sequence encoding the EXOSC7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | EXOSC7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958488
|
enQuireBio™
QP11822-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948488
|
enQuireBio™
QP11822-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938488
|
enQuireBio™
QP11822-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
EXOSC7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
EXOSC7 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer saline (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASVTLS EAEKVYIVHG VQEDLRVDGR GCEDYRCVEV ETDVVSNTSG SARVKLGHTD ILVGVKAEMG TPKLEKPNEG YLEFFVDCSA SATPEFEGRG GDDLGTEIAN TLYRIFNNKS SVDLKTLCIS PREHCWVLYV DVLLLECGGN LFDAISIAVK AALFNTRIPR VRVLEDEEGS KDIELSDDPY DCIRLSVENV PCIVTLCKIG YRHVVDATLQ EEACSLASLL VSVTSKGVVT CMRKVGKGSL DPESIFEMME TGKRVGKVLH ASLQSVVHKE ESLGPKRQKV GFLG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |