Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Exonuclease V Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Exonuclease V, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8066-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092461
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001333875.1
Exonuclease V Protein
Research Use Only
EXO5
Recombinant Protein
E. coli
MAETREEETV SAEASGFSDL SDSEFLEFLD LEDAQESKAL VNMPGPSSES LGKDDKPISL QNWKRGLDIL SPMERFHLKY LYVTDLATQN WCELQTAYGK ELPGFLAPEK AAVLDTGASI HLARELELHD LVTVPVTTKE DAWAIKFLNI LLLIPTLQSE GHIREFPVFG EGEGVLLVGV IDELHYTAKG ELELAELKTR RRPMLPLEAQ KKKDCFQVSL YKYIFDAMVQ GKVTPASLIH HTKLCLEKPL GPSVLRHAQQ GGFSVKSLGD LMELVFLSLT LSDLPVIDIL KIEYIHQETA TVLGTEIVAF KEKEVRAKVQ HYMAYWMGHR EPQGVDVEEA WKCRTCTYAD ICEWRKGSGV LSSTLAPQVK KAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64789
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol