Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETS2 Protein
A cDNA sequence encoding the ETS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | ETS2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15948468
|
enQuireBio™
QP11815-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938468
|
enQuireBio™
QP11815-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928468
|
enQuireBio™
QP11815-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ETS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ETS2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNDFGIKNMD QVAPVANSYR GTLKRQPAFD TFDGSLFAVF PSLNEEQTLQ EVPTGLDSIS HDSANCELPL LTPCSKAVMS QALKATFSGF KKEQRRLGIP KNPWLWSEQQ VCQWLLWATN EFSLVNVNLQ RFGMNGQMLC NLGKERFLEL APDFVGDILW EHLEQMIKEN QEKTEDQYEE NSHLTSVPHW INSNTLGFGT EQAPYGMQTQ NYPKGGLLDS MCPASTPSVL SSEQEFQMFP KSRLSSVSVT YCSVSQDFPG SNLNLLTNNS GTPKDHDSPE NGADSFESSD SLLQSWNSQS SLLDVQRVPS FESFEDDCSQ SLCLNKPTMS FKDYIQERSD PVEQGKPVIP AAVLAGFTGS GPIQLWQFLL ELLSDKSCQS FISWTGDGWE FKLADPDEVA RRWGKRKNKP KMNYEKLSRG LRYYYDKNII HKTSGKRYVY RFVCDLQNLL GFTPEELHAI LGVQPDTED | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |