Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ETFDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ETFDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7564-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16029430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001268666.1
ETFDH Protein
Research Use Only
ETFDH
Recombinant Protein
Yeast
SSTSTVPRIT THYTIYPRDK DKRWEGVNME RFAEEADVVI VGAGPAGLSA AVRLKQLAVA HEKDIRVCLV EKAAQIGAHT LSGACLDPGA FKELFPDWKE KGAPLNTPVT EDRFGILTEK YRIPVPILPG LPMNNHGNYI VRLGHLVSWM GEQAEALGVE VYPGYAAAEV LFHDDGSVKG IATNDVGIQK DGAPKATFER GLELHAKVTI FAEGCHGHLA KQLYKKFDLR ANCEPQTYGI GLKELWVIDE KNWKPGRVDH TVGWPLDRHT YGGSFLYHLN EGEPLVALGL VVGLDYQNPY LSPFREFQRW KHHPSIRPTL EGGKRIAYGA RALNEGGFQS IPKLTFPGGL LIGCSPGFMN VPKIKGTHTA MKSGILAAES IFNQLTSENL QSKTIGLHVT EYEDNLKNSW VWKELYSVRN IRPSCHGVLG VYGGMIYTGI FYWILRGMEP WTLKHKGSDF ERLKPAKDCT PIEYPKPDGQ ISFDLLSSVA LSGTNHEHDQ PAHLTLRDDS IPVNRNLSIY DGPEQRFCPA GVYEFVPVEQ GDGFRLQINA QNCVHCKTCD IKDPSQNINW VVPEGGGGPA YNGM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2110
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol