Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Estrogen Receptor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Estrogen Receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6000-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979259
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035365.1
Estrogen Receptor 2 Protein
Research Use Only
ESR2
Recombinant Protein
Yeast
DIKNSPSSLN SPSSYNCSQS ILPLEHGSIY IPSSYVDSHH EYPAMTFYSP AVMNYSIPSN VTNLEGGPGR QTTSPNVLWP TPGHLSPLVV HRQLSHLYAE PQKSPWCEAR SLEHTLPVNR ETLKRKVSGN RCASPVTGPG SKRDAHFCAV CSDYASGYHY GVWSCEGCKA FFKRSIQGHN DYICPATNQC TIDKNRRKSC QACRLRKCYE VGMVKCGSRR ERCGYRLVRR QRSADEQLHC AGKAKRSGGH APRVRELLLD ALSPEQLVLT LLEAEPPHVL ISRPSAPFTE ASMMMSLTKL ADKELVHMIS WAKKIPGFVE LSLFDQVRLL ESCWMEVLMM GLMWRSIDHP GKLIFAPDLV LDRDEGKCVE GILEIFDMLL ATTSRFRELK LQHKEYLCVK AMILLNSSMY PLVTATQDAD SSRKLAHLLN AVTDALVWVI AKSGISSQQQ SMRLANLLML LSHVRHASNK GMEHLLNMKC KNVVPVYDLL LEMLNAHVLR GCKSSITGSE CSPAEDSKSK EGSQNPQSQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2100
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol