Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENTPD3 Protein
A cDNA sequence encoding the ENTPD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 956
Nombre ENTPD3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen ENTPD3
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15984338
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10590-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15904348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10590-4UG
4 μg
212.00€
4 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15994338
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10590-40UG
40 μg
1815.00€
40 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
956
Research Use Only
ENTPD3
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLQIHKQEV LPPGLKYGIV LDAGSSRTTV YVYQWPAEKE NNTGVVSQTF KCSVKGSGIS SYGNNPQDVP RAFEECMQKV KGQVPSHLHG STPIHLGATA GMRLLRLQNE TAANEVLESI QSYFKSQPFD FRGAQIISGQ EEGVYGWITA NYLMGNFLEK NLWHMWVHPH GVETTGALDL GGASTQISFV AGEKMDLNTS DIMQVSLYGY VYTLYTHSFQ CYGRNEAEKK FLAMLLQNSP TKNHLTNPCY PRDYSISFTM GHVFDSLCTV DQRPESYNPN DVITFEGTGD PSLCKEKVAS IFDFKACHDQ ETCSFDGVYQ PKIKGPFVAF AGFYYTASAL NLSGSFSLDT FNSSTWNFCS QNWSQLPLLL PKFDEVYARS YCFSANYIYH LFVNGYKFTE ETWPQIHFEK EVGNSSIAWS LGYMLSLTNQ IPAESPLIRL PIEPPHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ENTPD3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 250,000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze ATP per minute at pH 7.5 at 37C.
Human
His
ENTPD3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.