Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENSA / Endosulfine alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENSA / Endosulfine alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8383-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004427.1
ENSA / Endosulfine alpha Protein
Research Use Only
ENSA
Recombinant Protein
E. coli
MSQKQEEENP AEETGEEKQD TQEKEGILPE RAEEAKLKAK YPSLGQKPGG SDFLMKRLQK GQKYFDSGDY NMAKAKMKNK QLPSAGPDKN LVTGDHIPTP QDLPQRKSSL VTSKLAGGQV E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2029
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol