Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endostatin Protein
A cDNA sequence encoding the Endostatin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Nombre | Endostatin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The activity was found to be 16,000IU/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944338
|
enQuireBio™
QP10588-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924338
|
enQuireBio™
QP10588-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934338
|
enQuireBio™
QP10588-1MG |
1 mg |
1500.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Endostatin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The recombinant Human Endostatin is formulated with 30mM Sodium acetate buffer and Mannitol, pH 5.5. |
Research Use Only | |
The activity was found to be 16,000IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |