Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Endoplasmic reticulum resident protein 29 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endoplasmic reticulum resident protein 29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8504-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001029197.1
Endoplasmic reticulum resident protein 29 Protein
Research Use Only
C12orf8
Recombinant Protein
E. coli
PLDTVTFYKV IPKSKFVLVK FDTQYPYGEK QDEFKRLAEN SASSDDLLVA EVGISDYGDK LNMELSEKYK LDKESYPVFY LFRDGDFENP VPYTGAVKVG AIQRWLKGQG VYLGMPGCLP VYDALAGEFI RASGVEARQA LLKQGQDNLS SVKETQKKWA EQYLKIMGKI LDQGEDFPAS EMTRIARLIE KNKMSDGKKE ELQKSLNILT AF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10961
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol