Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor Tu, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor Tu, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6855-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003312.3
Elongation factor Tu, mitochondrial Protein
Research Use Only
TUFM
Recombinant Protein
E. coli
AVEAKKTYVR DKPHVNVGTI GHVDHGKTTL TAAITKILAE GGGAKFKKYE EIDNAPEERA RGITINAAHV EYSTAARHYA HTDCPGHADY VKNMITGTAP LDGCILVVAA NDGPMPQTRE HLLLARQIGV EHVVVYVNKA DAVQDSEMVE LVELEIRELL TEFGYKGEET PVIVGSALCA LEGRDPELGL KSVQKLLDAV DTYIPVPARD LEKPFLLPVE AVYSVPGRGT VVTGTLERGI LKKGDECELL GHSKNIRTVV TGIEMFHKSL ERAEAGDNLG ALVRGLKRED LRRGLVMVKP GSIKPHQKVE AQVYILSKEE GGRHKPFVSH FMPVMFSLTW DMACRIILPP EKELAMPGED LKFNLILRQP MILEKGQRFT LRDGNRTIGT GLVTNTLAMT EEEKNIKWG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7284
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol