Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAV-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ELAV-like protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7563-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039420
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001411.2
ELAV-like protein 1
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1995
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ELAVL3
Recombinant Protein
Yeast
MVTQILGAME SQVGGGPAGP ALPNGPLLGT NGATDDSKTN LIVNYLPQNM TQDEFKSLFG SIGDIESCKL VRDKITGQSL GYGFVNYSDP NDADKAINTL NGLKLQTKTI KVSYARPSSA SIRDANLYVS GLPKTMSQKE MEQLFSQYGR IITSRILVDQ VTGVSRGVGF IRFDKRIEAE EAIKGLNGQK PLGAAEPITV KFANNPSQKT GQALLTHLYQ SSARRYAGPL HHQTQRFRLD NLLNMAYGVK SPLSLIARFS PIAIDGMSGL AGVGLSGGAA GAGWCIFVYN LSPEADESVL WQLFGPFGAV TNVKVIRDFT TNKCKGFGFV TMTNYDEAAM AIASLNGYRL GERVLQVSFK TSKQHKA