Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4EBP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF4EBP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5973-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929049
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_004087.1
EIF4EBP2 Protein
Research Use Only
EIF4EBP2
Recombinant Protein
E. coli
MSSSAGSGHQ PSQSRAIPTR TVAISDAAQL PHDYCTTPGG TLFSTTPGGT RIIYDRKFLL DRRNSPMAQT PPCHLPNIPG VTSPGTLIED SKVEVNNLNN LNNHDRKHAV GDDAQFEMDI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1979
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol