Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4EBP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF4EBP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5973-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979049
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004087.1
EIF4EBP2 Protein
Research Use Only
EIF4EBP2
Recombinant Protein
Yeast
MSSSAGSGHQ PSQSRAIPTR TVAISDAAQL PHDYCTTPGG TLFSTTPGGT RIIYDRKFLL DRRNSPMAQT PPCHLPNIPG VTSPGTLIED SKVEVNNLNN LNNHDRKHAV GDDAQFEMDI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1979
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol