Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2AK2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2AK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5969-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979019
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129123.1
EIF2AK2 Protein
Research Use Only
EIF2AK2
Recombinant Protein
Yeast
AGDLSAGFFM EELNTYRQKQ GVVLKYQELP NSGPPHDRRF TFQVIIDGRE FPEGEGRSKK EAKNAAAKLA VEILNKEKKA VSPLLLTTTN SSEGLSMGNY IGLINRIAQK KRLTVNYEQC ASGVHGPEGF HYKCKMGQKE YSIGTGSTKQ EAKQLAAKLA YLQILSEETS VKSDYLSSGS FATTCESQSN SLVTSTLASE SSSEGDFSAD TSEINSNSDS LNSSSLLMNG LRNNQRKAKR SLAPRFDLPD MKETKYTVDK RFGMDFKEIE LIGSGGFGQV FKAKHRIDGK TYVIKRVKYN NEKAEREVKA LAKLDHVNIV HYNGCWDGFD YDPETSDDSL ESSDYDPENS KNSSRSKTKC LFIQMEFCDK GTLEQWIEKR RGEKLDKVLA LELFEQITKG VDYIHSKKLI HRDLKPSNIF LVDTKQVKIG DFGLVTSLKN DGKRTRSKGT LRYMSPEQIS SQDYGKEVDL YALGLILAEL LHVCDTAFET SKFFTDLRDG IISDIFDKKE KTLLQKLLSK KPEDRPNTSE ILRTLTVWKK SPEKNERHTC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5610
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol