missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EIF1AY Protein

A cDNA sequence encoding the EIF1AY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11764-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15998288

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

EIF1AY Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSMNPEYDY LFKLLLIGDS GVGKSCLLLR FADDTYTESY ISTIGVDFKI RTIELDGKTI KLQIWDTAGQ ERFRTITSSY YRGAHGIIVV YDVTDQESFN NVKQWLQEID RYASENVNKL LVGNKCDLTT KKVVDYTTAK EFADSLGIPF LETSAKNATN VEQSFMTMAA EIKKRMGPGA TAGGAEKSNV KIQSTPVKQS GGGCC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The EIF1AY protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales