Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EFCAB14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EFCAB14, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055589.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9813 |
Nombre | EFCAB14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024831
|
enQuireBio™
QP8477-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044831
|
enQuireBio™
QP8477-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034831
|
enQuireBio™
QP8477-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054831
|
enQuireBio™
QP8477-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064831
|
enQuireBio™
QP8477-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074831
|
enQuireBio™
QP8477-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_055589.1 | |
EFCAB14 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9813 | |
Research Use Only | |
EFCAB14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKKRKELNAL IGLAGDSRRK KPKKGPSSHR LLRTEPPDSD SESSSEEEEE FGVVGNRSRF AKGDYLRCCK ICYPLCGFVI LAACVVACVG LVWMQVALKE DLDALKEKFR TMESNQKSSF QEIPKLNEEL LSKQKQLEKI ESGEMGLNKV WINITEMNKQ ISLLTSAVNH LKANVKSAAD LISLPTTVEG LQKSVASIGN TLNSVHLAVE ALQKTVDEHK KTMELLQSDM NQHFLKETPG SNQIIPSPSA TSELDNKTHS ENLKQDILYL HNSLEEVNSA LVGYQRQNDL KLEGMNETVS NLTQRVNLIE SDVVAMSKVE KKANLSFSMM GDRSATLKRQ SLDQVTNRTD TVKIQSIKKE DSSNSQVSKL REKLQLISAL TNKPESNRPP ETADEEQVES FTSKPSALPK FSQFLGDPVE KAAQLRPISL PGVSSTEDLQ DLFRKTGQDV DGKLTYQEIW TSLGSAMPEP ESLRAFDSDG DGR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |