Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EDAR Protein
A cDNA sequence encoding the EDAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP11744-HIS-20ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938218
  • en la oferta / 20 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
EDAR Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEYSNCGE NEYYNQTTGL CQECPPCGPG EEPYLSCGYG TKDEDYGCVP CPAEKFSKGG YQICRRHKDC EGFFRATVLT PGDMENDAEC GPCLPGYYML ENRPRNIYGM VCYSCLLAPP NTKECVGATS GASANFPGTS GSSTLSPFQH AHKELSGQGH LATALIIAMS TIFIMAIAIV LIIMFYILKT KPSAPACCTS HPGKSVEAQV SKDEEKKEAP DNVVMFSEKD EFEKLTATPA KPTKSENDAS SENEQLLSRS VDSDEEPAPD KQGSPELCLL SLVHLAREKS ATSNKSAGIQ SRRKKILDVY ANVCGVVEGL SPTELPFDCL EKTSRMLSST YNSEKAVVKT WRHLAESFGL KRDEIGGMTD GMQLFDRIST AGYSIPELLT KLVQIERLDA VESLCADILE WAGVVPPASQ PHAAS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
EDAR protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.