Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ECSIT Protein
A cDNA sequence encoding the ECSIT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | ECSIT Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958208
|
enQuireBio™
QP11742-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15938208
|
enQuireBio™
QP11742-10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15948208
|
enQuireBio™
QP11742-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
ECSIT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ECSIT solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGTCGAAL TGTSISQVPL PKDSTGAADP PQPHIVGIQS PDQQAALARH NPARPVFVEG PFSLWLRNKC VYYHILRADL LPPEEREVEE TPEEWNLYYP MQLDLEYVRS GWDNYEFDIN EVEEGPVFAM CMAGAHDQAT MAKWIQGLQE TNPTLAQIPV VFRLAGSTRE LQTSSAGLEE PPLPEDHQEE DDNLQRQQQG QS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |