Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003132.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6737 |
Nombre | E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018331
|
enQuireBio™
QP9447-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058331
|
enQuireBio™
QP9447-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028331
|
enQuireBio™
QP9447-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048331
|
enQuireBio™
QP9447-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068331
|
enQuireBio™
QP9447-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038331
|
enQuireBio™
QP9447-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003132.2 | |
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6737 | |
Research Use Only | |
TRIM21 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MASAARLTMM WEEVTCPICL DPFVEPVSIE CGHSFCQECI SQVGKGGGSV CPVCRQRFLL KNLRPNRQLA NMVNNLKEIS QEAREGTQGE RCAVHGERLH LFCEKDGKAL CWVCAQSRKH RDHAMVPLEE AAQEYQEKLQ VALGELRRKQ ELAEKLEVEI AIKRADWKKT VETQKSRIHA EFVQQKNFLV EEEQRQLQEL EKDEREQLRI LGEKEAKLAQ QSQALQELIS ELDRRCHSSA LELLQEVIIV LERSESWNLK DLDITSPELR SVCHVPGLKK MLRTCAVHIT LDPDTANPWL ILSEDRRQVR LGDTQQSIPG NEERFDSYPM VLGAQHFHSG KHYWEVDVTG KEAWDLGVCR DSVRRKGHFL LSSKSGFWTI WLWNKQKYEA GTYPQTPLHL QVPPCQVGIF LDYEAGMVSF YNITDHGSLI YSFSECAFTG PLRPFFSPGF NDGGKNTAPL TLCPLNIGSQ GSTDY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |