Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9447-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16028331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003132.2
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein
Research Use Only
TRIM21
Recombinant Protein
Yeast
MASAARLTMM WEEVTCPICL DPFVEPVSIE CGHSFCQECI SQVGKGGGSV CPVCRQRFLL KNLRPNRQLA NMVNNLKEIS QEAREGTQGE RCAVHGERLH LFCEKDGKAL CWVCAQSRKH RDHAMVPLEE AAQEYQEKLQ VALGELRRKQ ELAEKLEVEI AIKRADWKKT VETQKSRIHA EFVQQKNFLV EEEQRQLQEL EKDEREQLRI LGEKEAKLAQ QSQALQELIS ELDRRCHSSA LELLQEVIIV LERSESWNLK DLDITSPELR SVCHVPGLKK MLRTCAVHIT LDPDTANPWL ILSEDRRQVR LGDTQQSIPG NEERFDSYPM VLGAQHFHSG KHYWEVDVTG KEAWDLGVCR DSVRRKGHFL LSSKSGFWTI WLWNKQKYEA GTYPQTPLHL QVPPCQVGIF LDYEAGMVSF YNITDHGSLI YSFSECAFTG PLRPFFSPGF NDGGKNTAPL TLCPLNIGSQ GSTDY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6737
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol