Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6611-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16064530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_061153.1
E3 ubiquitin-protein ligase RNF114 Protein
Research Use Only
RNF114
Recombinant Protein
E. coli
MAAQQRDCGG AAQLAGPAAE ADPLGRFTCP VCLEVYEKPV QVPCGHVFCS ACLQECLKPK KPVCGVCRSA LAPGVRAVEL ERQIESTETS CHGCRKNFFL SKIRSHVATC SKYQNYIMEG VKATIKDASL QPRNVPNRYT FPCPYCPEKN FDQEGLVEHC KLFHSTDTKS VVCPICASMP WGDPNYRSAN FREHIQRRHR FSYDTFVDYD VDEEDMMNQV LQRSIIDQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
55905
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol