Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E-Cadherin / CD324 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E-Cadherin / CD324, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5803-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917879
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001304113.1
E-Cadherin / CD324 Protein
Research Use Only
CDH1
Recombinant Protein
E. coli
DWVIPPISCP ENEKGPFPKN LVQIKSNKDK EGKVFYSITG QGADTPPVGV FIIERETGWL KVTEPLDRER IATYTLFSHA VSSNGNAVED PMEILITVTD QNDNKPEFTQ EVFKGSVMEG ALPGTSVMEV TATDADDDVN TYNAAIAYTI LSQDPELPDK NMFTINRNTG VISVVTTGLD RESFPTYTLV VQAADLQGEG LSTTATAVIT VTDTNDNPPI FNPTTYKGQV PENEANVVIT TLKVTDADAP NTPAWEAVYT ILNDDGGQFV VTTNPVNNDG ILKTAKGLDF EAKQQYILHV AVTNVVPFEV SLTTSTATVT VDVLDVNEAP IFVPPEKRVE VSEDFGVGQE ITSYTAQEPD TFMEQKITYR IWRDTANWLE INPDTGAIST RAELDREDFE HVKNSTYTAL IIATDNGSPV ATGTGTLLLI LSDVNDNAPI PEPRTIFFCE RNPKPQVINI IDADLPPNTS PFTAELTHGA SANWTIQYND PTQESIILKP KMALEVGDYK INLKLMDNQN KDQVTTLEVS VCDCEGAAGV CRKAQPVEAG LQI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
999
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol