Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dystonin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dystonin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7837-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138241.1
Dystonin Protein
Research Use Only
DST
Recombinant Protein
E. coli
MAGYLSPAAY LYVEEQEYLQ AYEDVLERYK DERDKVQKKT FTKWINQHLM KVRKHVNDLY EDLRDGHNLI SLLEVLSGDT LPREKGRMRF HRLQNVQIAL DYLKRRQVKL VNIRNDDITD GNPKLTLGLI WTIILHFQIS DIHVTGESED MSAKERLLLW TQQATEGYAG IRCENFTTCW RDGKLFNAII HKYRP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
667
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol