Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dysbindin domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dysbindin domain-containing protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8060-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062431
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001041686.1
Dysbindin domain-containing protein 1
Research Use Only
DBNDD2
Recombinant Protein
E. coli
MDPNPRAALE RQQLRLRERQ KFFEDILQPE TEFVFPLSHL HLESQRPPIG SISSMEVNVD TLEQVELIDL GDPDAADVFL PCEDPPPTPQ SSGMDNHLEE LSLPVPTSDR TTSRTSSSSS SDSSTNLHSP NPSDDGADTP LAQSDEEEER GDGGAEPGAC S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55861
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol