Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynamin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynamin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5939-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15958819
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001005336.1
Dynamin-1 Protein
Research Use Only
DNM1
Recombinant Protein
Yeast
GNRGMEDLIP LVNRLQDAFS AIGQNADLDL PQIAVVGGQS AGKSSVLENF VGRDFLPRGS GIVTRRPLVL QLVNATTEYA EFLHCKGKKF TDFEEVRLEI EAETDRVTGT NKGISPVPIN LRVYSPHVLN LTLVDLPGMT KVPVGDQPPD IEFQIRDMLM QFVTKENCLI LAVSPANSDL ANSDALKVAK EVDPQGQRTI GVITKLDLMD EGTDARDVLE NKLLPLRRGY IGVVNRSQKD IDGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1759
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol