Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dual specificity protein phosphatase 26 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dual specificity protein phosphatase 26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8061-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001292044.1
Dual specificity protein phosphatase 26 Protein
Research Use Only
DUSP26
Recombinant Protein
E. coli
MCPGNWLWAS MTFMARFSRS SSRSPVRTRG TLEEMPTVQH PFLNVFELER LLYTGKTACN HADEVWPGLY LGDQDMANNR RELRRLGITH VLNASHSRWR GTPEAYEGLG IRYLGVEAHD SPAFDMSIHF QTAADFIHRA LSQPGGKILV HCAVGVSRSA TLVLAYLMLY HHLTLVEAIK KVKDHRGIIP NRGFLRQLLA LDRRLRQGLE A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
78986
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol