Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dual specificity protein phosphatase 22 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dual specificity protein phosphatase 22, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8074-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273484.1
Dual specificity protein phosphatase 22 Protein
Research Use Only
DUSP22
Recombinant Protein
E. coli
GNGMNKILPG LYIGNFKDAR DAEQLSKNKV THILSVHDSA RPMLEGVKYL CIPAADSPSQ NLTRHFKESI KFIHECRLRG ESCLVHCLAG VSRSVTLVIA YIMTVTDFGW EDALHTVRAG RSCANPNVGF QRQLQEFEKH EVHQYRQWLK EEYGESPLQD AEEAKNILAA PGILKFWAFL RRL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
56940
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol