Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DTW domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DTW domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5953-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15958909
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138427.1
DTW domain-containing protein 1
Research Use Only
DTWD1
Recombinant Protein
E. coli
MSLNPPIFLK RSEENSSKFV ETKQSQTTSI ASEDPLQNLC LASQEVLQKA QQSGRSKCLK CGGSRMFYCY TCYVPVENVP IEQIPLVKLP LKIDIIKHPN ETDGKSTAI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56986
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol