Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DRAXIN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DRAXIN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7855-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_940947.3
DRAXIN Protein
Research Use Only
DRAXIN
Recombinant Protein
E. coli
GALAPGTPAR NLPENHIDLP GPALWTPQAS HHRRRGPGKK EWGPGLPSQA QDGAVVTATR QASRLPEAEG LLPEQSPAGL LQDKDLLLGL ALPYPEKENR PPGWERTRKR SREHKRRRDR LRLHQGRALV RGPSSLMKKA ELSEAQVLDA AMEESSTSLA PTMFFLTTFE AAPATEESLI LPVTSLRPQQ AQPRSDGEVM PTLDMALFDW TDYEDLKPDG WPSAKKKEKH RGKLSSDGNE TSPAEGEPCD HHQDCLPGTC CDLREHLCTP HNRGLNNKCF DDCMCVEGLR CYAKFHRNRR VTRRKGRCVE PETANGDQGS FINV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
374946
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol