Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Docking protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Docking protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5943-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908849
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060901.2
Docking protein 1
Research Use Only
DOK5
Recombinant Protein
E. coli
MECVGTRIND ISLGEPDLLA TGVEREQSER FNVYLMPSPN LDVHGECALQ ITYEYICLWD VQNPRVKLIS WPLSALRRYG RDTTWFTFEA GRMCETGEGL FIFQTRDGEA IYQKVHSAAL AIAEQHERLL QSVKNSMLQM KMSERAASLS TMVPLPRSAY WQHITRQHST GQLYRLQDVS SPLKLHRTET FPAYRSEH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55816
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol