Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC27 Protein
A cDNA sequence encoding the DNAJC27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | DNAJC27 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15938028
|
enQuireBio™
QP11681-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918028
|
enQuireBio™
QP11681-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928028
|
enQuireBio™
QP11681-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DNAJC27 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DNAJC27 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEANMPK RKEPGRSLRI KVISMGNAEV GKSCIIKRYC EKRFVSKYLA TIGIDYGVTK VHVRDREIKV NIFDMAGHPF FYEVRNEFYK DTQGVILVYD VGQKDSFDAL DAWLAEMKQE LGPHGNMENI IFVVCANKID CTKHRCVDES EGRLWAESKG FLYFETSAQT GEGINEMFQT FYISIVDLCE NGGKRPTTNS SASFTKEQAD AIRRIRNSKD SWDMLGVKPG ASRDEVNKAY RKLAVLLHPD KCVAPGSEDA FKAVVNARTA LLKNIK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |