missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DNAJC24 Protein

A cDNA sequence encoding the DNAJC24 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11680-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15998018

  • 7200.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 31-07-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

DNAJC24 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The DNAJC24 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMAVEQM PKKDWYSILG ADPSANISDL KQKYQKLILM YHPDKQSTDV PAGTVEECVQ KFIEIDQAWK ILGNEETKRE YDLQRCEDDL RNVGPVDAQV YLEEMSWNEG DHSFYLSCRC GGKYSVSKDE AEEVSLISCD TCSLIIELLH YN
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales