Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein XRCC4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein XRCC4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7540-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16019270
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001304941.1
DNA repair protein XRCC4 Protein
Research Use Only
XRCC4
Recombinant Protein
E. coli
MERKISRIHL VSEPSITHFL QVSWEKTLES GFVITLTDGH SAWTGTVSES EISQEADDMA MEKGKYVGEL RKALLSGAGP ADVYTFNFSK ESCYFFFEKN LKDVSFRLGS FNLEKVENPA EVIRELICYC LDTIAENQAK NEHLQKENER LLRDWNDVQG RFEKCVSAKE ALETDLYKRF ILVLNEKKTK IRSLHNKLLN AAQEREKDIK QEGETAICSE MTADRDPVYD ESTDEESENQ TDLSGLASAA VSKDDSIISS LDVTDIAPSR KRRQRMQRNL GTEPKMAPQE NQLQEKENSR PDSSLPETSK KEHISAENMS LETLRNSSPE DLFDEI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
7518
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol