Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-binding protein inhibitor ID-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-binding protein inhibitor ID-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6190-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16081440
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002156.2
DNA-binding protein inhibitor ID-1 Protein
Research Use Only
ID1
Recombinant Protein
E. coli
MKVASGSTAT AAAGPSCALK AGKTASGAGE VVRCLSEQSV AISRCAGGAG ARLPALLDEQ QVNVLLYDMN GCYSRLKELV PTLPQNRKVS KVEILQHVID YIRDLQLELN SESEVGTPGG RGLPVRAPLS TLNGEISALT AEAACVPADD RILCR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3397
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol