Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dihydropyrimidinase-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dihydropyrimidinase-related protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7611-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16089760
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001014809.1
Dihydropyrimidinase-related protein 1
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1400
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CRMP1
Recombinant Protein
E. coli
MSYQGKKSIP HITSDRLLIK GGRIINDDQS LYADVYLEDG LIKQIGENLI VPGGVKTIEA NGRMVIPGGI DVNTYLQKPS QGMTAADDFF QGTRAALVGG TTMIIDHVVP EPGSSLLTSF EKWHEAADTK SCCDYSLHVD ITSWYDGVRE ELEVLVQDKG VNSFQVYMAY KDVYQMSDSQ LYEAFTFLKG LGAVILVHAE NGDLIAQEQK RILEMGITGP EGHALSRPEE LEAEAVFRAI TIAGRINCPV YITKVMSKSA ADIIALARKK GPLVFGEPIA ASLGTDGTHY WSKNWAKAAA FVTSPPLSPD PTTPDYLTSL LACGDLQVTG SGHCPYSTAQ KAVGKDNFTL IPEGVNGIEE RMTVVWDKAV ATGKMDENQF VAVTSTNAAK IFNLYPRKGR IAVGSDADVV IWDPDKLKTI TAKSHKSAVE YNIFEGMECH GSPLVVISQG KIVFEDGNIN VNKGMGRFIP RKAFPEHLYQ RVKIRNKVFG LQGVSRGMYD GPVYEVPATP KYATPAPSAK SSPSKHQPPP IRNLHQSNFS LSGAQIDDNN PRRTGHRIVA PPGGRSNITS LG