Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dihydrofolate reductase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dihydrofolate reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5933-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918769
  • en la oferta / 100 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
NP_000782.1
Dihydrofolate reductase Protein
Research Use Only
DHFR
Recombinant Protein
E. coli
VGSLNCIVAV SQNMGIGKNG DLPWPPLRNE FRYFQRMTTT SSVEGKQNLV IMGKKTWFSI PEKNRPLKGR INLVLSRELK EPPQGAHFLS RSLDDALKLT EQPELANKVD MVWIVGGSSV YKEAMNHPGH LKLFVTRIMQ DFESDTFFPE IDLEKYKLLP EYPGVLSDVQ EEKGIKYKFE VYEKND
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1719
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol