Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dickkopf-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dickkopf-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8081-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032551
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055236.1
Dickkopf-related protein 1
Research Use Only
DKK2
Recombinant Protein
E. coli
KLNSIKSSLG GETPGQAANR SAGMYQGLAF GGSKKGKNLG QAYPCSSDKE CEVGRYCHSP HQGSSACMVC RRKKKRCHRD GMCCPSTRCN NGICIPVTES ILTPHIPALD GTRHRDRNHG HYSNHDLGWQ NLGRPHTKMS HIKGHEGDPC LRSSDCIEGF CCARHFWTKI CKPVLHQGEV CTKQRKKGSH GLEIFQRCDC AKGLSCKVWK DATYSSKARL HVCQKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27123
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol